Merck
B0158
Nalgene® ボトル、スタイル2105
capacity 500 mL
別名:
nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53)
詳細
Autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2105-0016
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Boston-style (round) wide-mouth bottles. Same profile as Style 2104. Can be used as animal watering bottles.
特徴および利点
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
  • Translucent - for visualization of samples.
  • A wide neck enables easy transferring of contents.
  • Bottles offer excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
  • Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.