Merck
Z202835
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 250 mL, bottom joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
top joint ST/NS24/40
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)