Merck
Z202878
Sigma-Aldrich
Aldrich® desiccant jar
H × I.D. 6.75 in. × 2 1/2 in., joint: ST/NS 60/65, borosilicate glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint: ST/NS60/65
H × 内径
6.75 in. × 2 1/2 in.
全体高
10 in. , including stopper
詳細
Aldrichの乾燥用ジャーは美しい手吹きガラス製です。栓は底面積の小さな、トール型です。このデシケータージャーは、検査用ストリップなどの小さなものの乾燥保存に適しています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)