Merck
28029
嫌気ジャー
suitable for microbiology
別名:
嫌気チャンバー, 嫌気培養ジャー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate lid
アプリケーション
microbiology
アプリケーション
雰囲気発生装置2.5 Lのジャーにディスポプラスチックペトリ皿を12枚収納できます。ジャーのポリカーボネート製ベースが4個のバネ付きクリップでフチに固定されます。このクリップは、万一圧力が上昇した場合に自己換気が可能です。キャリーハンドルもついており、ジャーをベンチとインキュベーターの間を安全に運ぶことができます。
真空開放ネジで空気を簡単にジャー内に入れることができ、陰圧による問題を解決できます。
Anaerojarは軽量かつ頑丈で、置く場所をとりません。外部クランプや突き出た弁はなく、キャリーハンドルはジャー自体のフチにしまうことができます。
AnaerogenはAnaerojarとともに使用するキットです。水や触媒を使用することなく迅速に嫌気雰囲気を生成します。水素は発生しません。圧力の上昇を起こさずに酸素を迅速に吸収します。最終的雰囲気に含まれる酸素は1%未満で二酸化炭素が補充されます。嫌気性菌の最適な増殖及び増大したコロニーサイズに理想的です。
嫌気雰囲気生成バッグ(製品番号68061)は含まれていません。
適した洗浄剤:
Virkon:
多目的消毒剤です。オキソン(カリウムペルオキシモノサルフェート)、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、スルファミン酸、及び無機バッファーが含まれています。一般的に、危険な流出物の洗浄、表面消毒、機器の浸漬に使用されます。この溶液は、病院、研究施設、介護施設、葬儀場、医療・歯科・動物医療施設、その他感染源制御が必要なあらゆる場所で使用されます。
MicroSol 3+:
濃縮液、すぐ使用できるスプレー及びハンディワイパーがあります。MicroSol 3+除染剤′は二鎖型第四級アンモニウム化合物(Q.A.C.)と両性殺生物剤の独自の配合で、細菌、真菌、ウイルス、酵母、及びD.N.A.に対して有効であることが証明されています。
血液、血漿、又はその他のサンプル中の主要なヒト感染性微生物に対して有効であり、DNA及びRNA分子と相互作用してその2次構造に有害作用を及ぼし失活させます。
MicroSol 3+は、分子生物学研究施設で使用するピペットや表面、また法医学的用途でDNAプロファイリングを行う場合の除染に適しています。しかしMicroSol 3+を使えるのは研究施設だけではありません。トイレや調理台で、また道具や電気器具の表面除染にも使用することができます。
生分解性で、毒性が低く、非腐食性であり、ユーザーや環境にやさしいラボ消毒剤です。さらに、表面残渣が残らず、変色も不快な匂いもないので、洗浄消毒に理想的です。
エタノール(70%)
温度の高い石鹸水で洗浄することをお奨めします。′ジャーの洗浄にこんなことができるとは!
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.