Merck
59886
Millipore
嫌気性菌指示試験用ストリップ
suitable for microbiology
別名:
嫌気性雰囲気指示試験
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
品質水準
包装
pkg of (100 Test Strips per package)
アプリケーション
microbiology
保管温度
2-8°C
詳細
嫌気性菌用指示試験は、レサズリン溶液で飽和したテストストリップ入り小袋です。培養に用いる密閉容器内の雰囲気を確認するためのものです。テストストリップは、保存剤を含有するレサズリン緩衝溶液で飽和されています。レサズリンは、ピンク色から白色への色の変化が嫌気性条件を示す酸化-還元指示薬として用いられる青色の色素です。
アプリケーション
嫌気性菌用指示試験ストリップは、嫌気性細菌増殖を制御するための嫌気的条件をモニタリングするために使用されます。
包装
一式100枚(保存剤およびバッファーを含有するレサズリン水溶液で各試験紙を飽和させています)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
59886-VAR-F:
59886-BULK-F:
59886-1PAK-BULK-F:
59886-1PAK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Low-oxygen-recovery assay for high-throughput screening of compounds against nonreplicating Mycobacterium tuberculosis.
Cho, Sang Hyun, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 51 (4), 1380-1385 (2007)
Weina Wang et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 50(7), 651-657 (2018-06-15)
Ischemia/reperfusion (I/R) is a major cause of acute kidney injury (AKI), along with delayed graft function, which can trigger chronic kidney injury by stimulating epithelial to mesenchymal transition (EMT) in the kidney canaliculus. Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) is a
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.