Merck
Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
別名:
Weighing pan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
物質
aluminum
circles
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
直径× H
100 mm × 8 mm
ディッシュ直径
100 mm
詳細
Oil-free.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2