Merck
Z186880
Sigma-Aldrich
ディスポーザブルアルミ皿
smooth walled, capacity 80 mL, dish diam. 73 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.71
物質
aluminum
circles
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
80 mL
ディッシュ直径
73 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
底部は滑らかです。秤量、分注、蒸発の作業のため、または埃除けとして使用。温度範囲:1,250°F (676℃).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)