Merck
Z222739
Sigma-Aldrich
乾燥チューブアセンブリ、 AldrichChemical ドライヤーおよび Chem-Dry 装置用
replacement bulb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
colorless tube
glass tube
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このガラス管は、Chem-DryケミカルドライヤーZ251984、Z251992の交換部品です。
これらの交換用乾燥管部品は、ALDRICHケミカルドライヤーおよびChem-Dry装置の交換部品として適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)