Merck
Z231843
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 250 mL, low form
別名:
211063604
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
graduations
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
H × 外径
95 mm × 69 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Duran® beakers capacity 1,000 mL, Tall form
Z232017
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 25 mL, low form
Z231800
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 50 mL, low form
Z231819
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 600 mL, Tall form
Z231991
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 50 mL, Tall form
Z231940
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 5 mL, low form
Z231789
Duran® beakers