Merck
Z232289
Sigma-Aldrich
Filter/Washer/Degasser
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M, F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
ラベル
CC
ジョイント
joint: ST/NS14/20 M, F
キャパシティ
100 mL
ポアサイズ
25-50 μm porosity
詳細
Has septum-inlet, drip-tip, and PTFE stopcocks on side-arm, female top and male bottom joint.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.