Merck
Z232726
Duran® filtering bottle flask
capacity 3 L
別名:
211916802
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
ジョイント
joint ST/NS neckI.D. 60 mm
無菌性
non-sterile
特徴
closure type glass hose connector
包装
pack of 1
メーカー/製品名
DURAN® 211916802
利用可能性
not available in USA and Canada
H
295 mm
キャパシティ
3 L
フラスコ外径
170 mm
ネック内径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
  • Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
  • Marking spot for sample identification.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)