物質
clear borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
ジョイント
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
無菌性
non-sterile
特徴
closure type glass hose connector
包装
pack of 1
メーカー/製品名
DURAN® 211918803
利用可能性
not available in USA and Canada
H
500 mm
キャパシティ
15 L
フラスコ外径
255 mm
ネック内径
70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
- Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
- Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
- Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
- Marking spot for sample identification.
For vacuum filtration, with glass hose connector. Bottle shape.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)