Merck
Z243701
Sigma-Aldrich
Thermowell heating mantle
for flask size, 500 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
AC/DC入力
120 V, US 3-pin plug (AC)
物質
ceramic
特徴
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 500 mL
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-550 °C temp. range
重量
2.6 lb
消費電力
330 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
経済的で信頼性の高い製品です。セラミック製の加熱するくぼみ(抵抗線は完全に埋め込まれています)、安全な操作のために接地された金属の外装を備え、磁性撹拌を可能にする低背型の形状をしており、最大550°Cで使用できます。エアーバスやサンドバスとしても使用できます。すべてのモデルに米国型プラグ(POWERMITE熱コントローラーとの相互接続プラグとして使用)が一体化した三線電源コード(914mm)が付いています。50/60 Hz。
法的情報
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)