Merck
Z285269
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 110 V AC, for flask size, 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
110 V (AC)
物質
fabric
認証
suitable for EPA 1613
特徴
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 500 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100B-TM106
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-450 °C temp. range
出力
270 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリーズTMのマントルの外面はアルミニウム製で、耐久性に優れています。
  • 内部は柔軟な布地でできています。
  • 内部の最高使用温度:450°C
すべてのマントルには、4フィート(1219mm)の3本ワイヤーコードとロッキングコネクタが付属されています。操作には温度コントローラーが必要です。このマントルは、一口および多口フラスコの底半分を覆うため、フラスコの中身がよく見えます。
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.