Merck
Z246360
Inconel® crucible
Straight wall, capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
H
45 mm
キャパシティ
100 mL
厚さ
0.040 in.
上部直径
59 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニッケル‐クロム‐鉄合金601製で、1,000~1,200°Cの範囲で腐食、高温、炭化または硫化、および酸化に耐性があります。温度が上昇しても、機械的強度を維持します。ほとんどの石炭およびコークス製品、または木材のパルプや繊維の水分、揮発性物質、固定炭素、灰分の測定の際、使用に適しています。生物学的物質の乾燥および灰化にも適し、その残留物が希酸か希アルカリに溶解可能な場合、以降の分析に用います。ニッケル、クロム、または鉄の微量レベルの測定には用いません。
法的情報
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4