Merck
Z247154
クアーズ磁器るつぼ
High form, capacity 120 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
porcelain
キャップサイズ
E
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Coorstek 66110
キャパシティ
120 mL
上部外径 × H
70 mm × 56 mm
重量
52 gcase of 24 crucibles weighs approximately 2.75 lbs (excluding packing material)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
外側の底面および縁を除き、内部と外は上塗りされています。
  • 最高使用温度:1,150℃、使用排気温度上限:1,300℃
  • るつぼは多孔性でないため、発火後に重量は変化しません。
カバーは別途注文してください。
特徴および利点
  • 熱ショックに対する強い耐性を保証
  • 耐久性
  • 剛性
  • 持続的な耐火品質
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8