Merck
Z247642
Coors高アルミナるつぼ
High form, capacity 100 mL
別名:
High-Alumina Crucible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 65505
H
61 mm
キャパシティ
100 mL
上部直径
58 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
99.8%の高純度再結晶酸化アルミニウム製で、化学的攻撃に高い抵抗性を持ちます。大気や高融点金属(モリブデン、プラチナ、ロジウム、タングステン、タンタル、イリジウムなど)の還元と酸化に利用されます。外径寸法公差:+/-5%。最高使用温度(負荷なし):1,750°C
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7