Merck
Z247626
Coors高アルミナるつぼ
High form, capacity 20 mL
別名:
High-Alumina Crucible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 65503
H
35 mm
キャパシティ
20 mL
上部直径
38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
99.8%の高純度再結晶酸化アルミニウム製で、化学的攻撃に高い抵抗性を持ちます。大気や高融点金属(モリブデン、プラチナ、ロジウム、タングステン、タンタル、イリジウムなど)の還元と酸化に利用されます。外径寸法公差:+/-5%。最高使用温度(負荷なし):1,750°C
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Inconel® crucible low form, capacity 20 mL
Z246271
Inconel® crucible
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible