Merck
Z512389
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 200 ‑ 500 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
内径 × 外径
60 mm × 110 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)