Merck
Z251720
BIBASE rubber support ring
fits flask, 50 ‑ 500 mL, Blue silicone
別名:
flask support base, round-bottom flask ring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
silicone
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 50 ‑ 500 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
50-200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
逆にもでき、積み重ねることもできます。サイズが3種類あるため、50~6,000 mLの丸底フラスコ用に6種類の直径を得ることができます。ガラスに付着しやすいので滑らず、熱的および電気的絶縁機能も備えています。ゴムには2種類あります。
黒色天然ゴム - -20~70°C(乾式加熱)、-20~120°C(湿式加熱)で使用でき、優れた化学薬品耐性を備えています。
青色シリコーン - -20~200°Cで使用でき、高温や放射の繰り返しにも耐えます。生理学的に無毒、生物学的には中性です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Cork flask support ring I.D. × O.D. 90 mm × 140 mm
Z512397
Cork flask support ring
Cork flask support ring I.D. × O.D. 120 mm × 170 mm
Z512400
Cork flask support ring
Cork flask support ring I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
Z512389
Cork flask support ring