H
30 mm
キャパシティ
20 mL
厚さ
0.035 in.
上部直径
33 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック