Merck
Z246441
Nickel crucible
High form, capacity 20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
キャパシティ
20 mL
直径× H
38 mm × 35 mm
厚さ
0.021 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5