Merck
Z562238
白金るつぼ
micro, capacity 5 mL
別名:
るつぼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
platinum
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BMC4
H
22 mm
底面の幅
12.0 mm
キャパシティ
5 mL
dish diam. × H
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
上部W
20.5 mm
重量
7 g+/- 5%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)