Merck
Z685305
Platinum crucible, with reinforced rim
capacity 50 mL
別名:
High-Temperature Crucible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Birmingham metals
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製ラボウェアは、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸および酸化に対し、高温で優れた耐性を示します。この白金るつぼは、表面のアルミナ粉末の磨き傷に混在する物質の除去のため、適切な溶媒中で煮沸により浄化可能です。強化した縁とは、るつぼの縁が壁よりも厚く丈夫になったことを意味し、そのことから、操作プロセス中にトングを用いれば、るつぼをつかむことができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Platinum combustion boat capacity 12 mL, with handle
Z685429
Platinum combustion boat
Platinum crucible lid fits 30 mL crucible
Z562106
Platinum crucible lid
Platinum crucible lid fits 25 mL crucible
Z562084
Platinum crucible lid
白金るつぼ standard, capacity 15 mL
Z562041
白金るつぼ
白金るつぼ micro, capacity 5 mL
Z562238
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ