Merck
Z685267
Platinum crucible, with reinforced rim
capacity 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Birmingham metals
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製ラボウェアは、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸および酸化に対し、高温で優れた耐性を示します。この白金るつぼは、表面のアルミナ粉末の磨き傷に混在する物質の除去のため、適切な溶媒中で煮沸により浄化可能です。強化した縁とは、るつぼの縁が壁よりも厚く丈夫になったことを意味し、そのことから、操作プロセス中にトングを用いれば、るつぼをつかむことができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10