Merck
Z685348
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 50 mL
別名:
Laboratory dish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
platinum
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BD6
H ×直径
26 mm × 57.5 mm
キャパシティ
50 mL
ディッシュ直径
57.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
特徴および利点
  • Primarily made from platinum.
  • Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
  • Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
  • Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6