Merck
Z562203
Platinum evaporating dish
capacity 100 mL
別名:
蒸発皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
circles
platinum
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BD9
H × W
29 mm × 75.0 mm
キャパシティ
100 mL
ディッシュ径× H
75 mm × 29 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製実験器具は、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸、および高温での酸化に優れた耐性を備えています。 白金製の皿は、適切な溶媒中で煮沸して洗浄できます。表面との合金を作った物質を除去するために、アルミナ粉末で磨きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
白金るつぼ standard, capacity 25 mL
Z562076
白金るつぼ
Platinum crucible lid fits 50 mL crucible
Z562122
Platinum crucible lid
白金るつぼ micro, capacity 5 mL
Z562238
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ