Merck
Z562157
Platinum evaporating dish
capacity 30 mL
別名:
蒸発皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
circles
platinum
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BD5
H × W
22 mm × 50.0 mm
キャパシティ
30 mL
dish diam. × H
50 mm × 22 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製実験器具は、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸、および高温での酸化に優れた耐性を備えています。 白金製の皿は、適切な溶媒中で煮沸して洗浄できます。表面との合金を作った物質を除去するために、アルミナ粉末で磨きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)