Merck
Z247081
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
porcelain
詳細
Diameter of Holes (mm) : 0.7
fits filter diam. 23 - 24 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66151
キャパシティ
34 mL
上部外径
40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3