Merck
Z247294
Sigma-Aldrich
NMR-tube Dewar flask
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
別名:
dewar tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
I.D. × depth
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
フラスコ容量
~70 mL
詳細
Borosilicate glass with protective aluminum housing is designed for freezing NMR samples in vacuum-thaw work. Attaches to lattice rack with clamp. Compact size minimizes volume of liquid nitrogen required.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)