Merck
Z250007
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
ジョイント
Joints threaded neck (20-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 48 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216842
キャパシティ
1 oz (30 mL)
直径× H
31 mm × 79 mm
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
  • PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
  • Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
特徴および利点
• Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass• The amber glass protects the contents from UV light• Polypropylene caps with choice of liners
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tao Liu et al.
Scientific reports, 7(1), 12913-12913 (2017-10-12)
Phosphine (PH