Merck
Z530573
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 125 mL, joint: ST/NS 19/22, amber bottle
別名:
bottle reagent, reagent bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
ジョイント
joint: ST/NS19/22
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)