Merck
Z556017
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 2 L, hose outlet O.D. 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
キャパシティ
2 L
ホース出口外径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)