Merck
Z547557
Sigma-Aldrich
Graduated Valumetric bottles
polypropylene cap (with poly-vinyl liner), capacity 125 mL (4 oz)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
polypropylene cap (with poly-vinyl liner)
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (48-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216968
キャパシティ
125 mL (4 oz)
直径× H
51 mm × 102 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
法的情報
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)