物質
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
キャップサイズ
33-400
ジョイント
Joints threaded neck (33-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216946
キャパシティ
2 oz (60 mL)
直径× H
44 mm × 75 mm
色
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Wheaton wide-mouth bottle is manufactured from type III soda-lime glass.
- Amber-colored bottles are best suited for storing and transporting light-sensitive samples or dry powders.
- A wide-mouth design facilitates easy access to samples.
- Ideal for general, small to large volume storage.
- Includes a tamper-evident seal for sample protection.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック