Merck
Z250465
Sigma-Aldrich
ガラスビーズ
diam. 0.5 mm, for Mini-Beadbeater
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスの密度は2.5 g/ccで、ビーズ法の媒体としてもっともよく用いられています。ビーズは1パウンドボトル入りの固体です。
アプリケーション
  • 水サンプルおよび組織からの珪藻 DNA の抽出:この研究では、ガラスビーズを使用して珪藻サンプルから DNA を抽出する方法について詳述しています。ガラスビーズを使用することで細胞壁の機械的破壊が促進され、下流アプリケーション用の高品質 DNA の効率的な回収が容易になります(Zhou YC et al., 2023)。
  • 直接沸騰法とガラスビーズの併用により、細菌 DNA 抽出の純度と精度が向上:この研究では、直接沸騰とガラスビーズを組み合わせた改良型細菌 DNA 抽出技術が紹介されており、抽出された DNA の純度と精度が向上し、精密な分子分析に不可欠な結果が得られています(Li S et al., 2023)。
  • 溶媒沈殿 SP3(SP4)は、磁気ビーズを使用せずにプロテオミクスサンプル調製における回収率を向上させる:この研究では、ガラスビーズを用いた溶媒沈殿 SP3 の使用を検討し、プロテオミクスサンプル調製の効率的な代替法を提供し、磁性ビーズと比較してより優れたタンパク質の回収率を実現しました(Johnston HE et al., 2022)。
  • タンパク質発現解析のための、単一の凍結マウス脳からの脳毛細血管の効率的な分離:この研究では、ガラスビーズを使用して凍結マウス脳から脳毛細血管を分離する最良の方法を実証し、神経科学研究に不可欠な詳細なタンパク質発現解析を可能にしました(Ogata S et al., 2021)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yanjie Liu et al.
Yeast (Chichester, England), 37(3), 269-279 (2020-01-22)
In Saccharomyces cerevisiae under conditions of nutrient stress, meiosis precedes the formation of spores. Although the molecular mechanisms that regulate meiosis, such as meiotic recombination and nuclear divisions, have been extensively studied, the metabolic factors that determine the efficiency of
Vanessa David-Vaizant et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2235-2235 (2018-10-16)
Wine biological aging is characterized by the development of yeast strains that form a biofilm on the wine surface after alcoholic fermentation. These yeasts, known as flor yeasts, form a velum that protects the wine from oxidation during aging. Thirty-nine