安全性情報
Z250473
Sigma-Aldrich
ガラスビーズ
diam. 1.0 mm, for Beadbeating
別名:
実験用ガラス球
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
包装
pkg of (net weight 357 g)
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ジオシンセティッククレイライナーにおけるグラフェンオキシドナノ粒子の輸送に対する温度、イオン強度、フミン酸の影響:この研究では、ナノ粒子の移動性を評価する際に土壌環境をシミュレートするためにガラスビーズを使用し、環境安全性評価に不可欠なデータを提供しています(Liu and Jiang, 2024)。
  • ガス優勢ハイドレートフローの再現のための閉ループの設計:ガスのハイドレートフローの現実的なモデルを作成するためにガラスビーズが使用され、より安全で効率的なエネルギー輸送システムの設計に貢献しています(Wada et al., 2024)。
  • ポリヒドロキシアルカノエートの回収のためのバチルス属細菌の物理化学的細胞破壊:ガラスビーズを機械的破壊プロセスに使用することで、バイオプラスチックの収率を最適化し、持続可能な材料工学に貢献することが示されています(Bhat et al., 2024)。
包装
ガラスは 2.5 g/ccの密度を持ち、′ビードビーティング′ の最も一般的なビーズ材料として使用されています。ビーズは1ポンドボトル単位で販売されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
Z250473-1PAK:
Z250473-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Luke T Marr et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 61-69 (2019-12-13)
The assembly of DNA into nucleosomes and higher order chromatin structures serves not only as a means of compaction but also organizes the genome to facilitate crucial processes such as cell division and regulation of gene expression. Chromatin structure generally