Merck
Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.76
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific B1201-BEAD
サイズ
3 mm
重量
1000 g
詳細
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3