Merck
Z259330
Sigma-Aldrich
Instatherm® oil bath
low form, fits flask, 340 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
AC/DC入力
115 V
物質
metal alloy plate
特徴
fits flask 340 mL
メーカー/製品名
Ace Glass 960142
利用可能性
not available in EU
温度測定範囲
~250 °C
キャパシティ
340 mL
直径× H
100 mm × 50 mm
出力
40 V, 6 A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 250 °Cまで素早く均一に加熱します。
  • 磁気撹拌に適しています。
  • コイルが露出していません。
  • 様々なフラスコのサイズと形状を取り扱います。
Instathermバスは、恒久的にガラスに融着させた一体型貴金属合金を持ち、温度障壁および物理的衝撃からの保護として機能する、硬いシリコーンゴムで処理したガラス繊維布絶縁によって覆われています。熱に対する反応が早く、温度のずれは小さくなっています。代表的な加熱速度は約5°C/分です。バスは、恒久的に取り付けられたSSバナナ型接続に適合します。バス、接続コード、および温度センサーと温度計を保持するクリップが付属しています。
出力電圧が自動的に制限されるため、Aceマルチ出力(20、40、120 V AC)比例型温度コントローラーと併用して精密、正確、かつ安全に加熱します。シングル出力コントローラーで温度を手動制御できますが、個々のバスの最大定格電圧を超えないように注意してください。
Low form oil bath only
注意
Caution: Never operate dry. Be certain that a heat exchange medium is in the bath before applying current.
法的情報
Instatherm is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)