Merck
1.06900
Oil bath filling
for oil baths up to about 250°C
別名:
Oil bath filling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41103715
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
粘度
~5000 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
965 cSt(40 °C)
bp
>316 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 318 °C
密度
0.94 g/cm3 at 15 °C
保管温度
2-30°C
詳細
Silica gel is a highly porous textured matrix that is generally used as a drying agent to dry all gases and liquids.
アプリケーション
Oil bath filling is used for oil baths with a temperature range of around 250°C. These oil baths are ideally used for all temperature control applications.
Silica gel can be used in desiccators; protecting moisture-sensitive substances during storage and transport; maintaining the dryness of anhydrous solvents; packing drying towers to dry gases and solvents. Application temperature capacity is practically independent of temperature up to approx. 65 °C, but decreases significantly at higher temperatures.
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.92 - 0.96
Flash point: ~300
Viscosity (mPa s, 20°C): ~5000
Suitability for oil baths: passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
604.4 °F
引火点(℃)
318 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性液体類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6