物質
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
ジョイント
Joints threaded neck (53-400)
特徴
graduations: no
with cap
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216908
キャパシティ
60 mL
直径× H
55 mm × 48 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Walls allow for complete removal of contents.
アプリケーション
Ideal for soil sampling and environmental applications.
特徴および利点
• Wide mouth design is great for large solid samples• Clear, USP Type III soda-lime glass• Straight walls allow for complete removal of contents• Ideal for soil sampling and environmental applications• Available with caps attached or bulk packs without caps• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)