安全性情報
23229
Supelco
保存用褐色ボトル
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
別名:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 60ML PK12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
特徴
closure type screw top bottle
pre-assembled
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
38 mm × 95 mm
容量
60 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)