戻る
保存用褐色ボトル
Products
製品区分
bottles (8)
ブランド
Supelco (8)
直径(mm)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
ボトル材
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
23233
保存用褐色ボトル,
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
表示
価格を表示
23231
保存用褐色ボトル,
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
表示
価格を表示
23230-U
保存用褐色ボトル,
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
表示
価格を表示
23229
保存用褐色ボトル,
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
表示
価格を表示
23232
保存用褐色ボトル,
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
表示
価格を表示
23234
保存用褐色ボトル,
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
表示
価格を表示
23235
保存用褐色ボトル,
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, bottle only, pkg of 12 ea
表示
価格を表示
23228
保存用褐色ボトル,
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea