安全性情報
23231
Supelco
保存用褐色ボトル
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
別名:
スクリューキャップ、セプタム付褐色ボトル、240 mL、12本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
特徴
closure type screw top bottle
pre-assembled
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
61 mm × 143 mm
セプタム直径× 全厚 × PTFE厚
22 mm × 100 mil × 1 mil
容量
240 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
通常、保存用ボトルは原液およびその他の化学物質を保存するために使用されます。褐色ボトルは、光感受性化合物の酸化を避けるために使用されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
水 suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)