Merck
Z268763
Scienceware® Safe-Lab PTFE stirrer bearing
Replacement inserts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
Viton® O-ring
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stopper-Loc®ナットにより、スターラーベアリングを外側のすりガラスのジョイントにロックできます。Stopper-Locナットと2つのPTFEインサートが付属します。直径10 mmの磨きガラスまたはPTFE撹拌シャフト用です。
法的情報
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Stopper-Loc is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)