Merck
Z684600
Ace スターラーベアリング、メカニカルシール
for 10 mm shaft, male joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
ジョイント
male joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8050-02
直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オーバーヘッド型攪拌モーター用に新たに設計されたメカニカルスターラーベアリングです。低剥離性のベアリングで、PTFE、Rulon®、PEEKを材料に製造されています。-0.6 Torrもの低圧において、減圧および加圧用途のいずれにも同等に適しています。直径10、19、28 mmのガラス製(精密な素地ではなく研磨した素地が最適)、およびステンレス製シャフトを用いた場合、回転速度はどちらも最大400 rpmです。
法的情報
Rulon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)