安全性情報
Z273597
Apiezon®グリース
N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
15121900
NACRES:
NB.35
蒸気圧
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
詳細
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
メーカー/製品名
Apiezon
パラメーター
-273-+30 °C temperature
重量
25 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低蒸気圧密封および高真空アプリケ-ション用です。
法的情報
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z273597-BULK:
Z273597-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)