安全性情報
Z273570
Sigma-Aldrich
Apiezon®グリース
L
別名:
Apiezon Vacuum Grease, Vacuum Grease
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
15121900
NACRES:
NB.35
蒸気圧
8 × 10-11 mmHg ( 20 °C)
詳細
usage: general purpose
メーカー/製品名
Apiezon
パラメーター
10-30 °C temperature (50-86 °F)
重量
50 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Apiezon® L Grease is a silicone and halogen-free ultra-high vacuum grease.
低蒸気圧密封および高真空アプリケ-ション用です。
アプリケーション
Apiezon® grease is suitable for use in scientific and industrial sealing and lubrication applications involving:
  • low vapor pressure sealing and lubrication in a high vacuum
  • manufacturing and servicing of high-performance vacuum pumps
  • analytical techniques such as infrared or mass spectrometry where sample contamination must be avoided
特徴および利点
  • Free from contamination associated with silicone-based greases such as “creep” or “carry over”
  • Offers excellent lubrication
  • Ideal for use at ambient temperatures
  • Has integrated radiation resistance
  • Has powerful ‘gettering′ action, efficiently removes harmful grease and chemical impurities from metal and glass surfaces by absorption
  • Soluble in hydrocarbon solvents thus making it easy to clean and remove
法的情報
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z273570-BULK:
Z273570-1EAPW:
Z273570-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2