安全性情報
Z273910
Sigma-Aldrich
SNOOP® ガス漏れ検出液
for reaching places with limited accessibility
別名:
SNOOP® 液漏れ検出器
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
毒性、燃焼性を持たず、残渣の痕跡を残しません。8 oz押し潰しボトル(チューブは12インチまで伸ばせます)に収められています。
その他情報
容量(泡)流量計で使用します。ガス供給システムの配管の漏れをチェックするのにも役立ちます。キャピラリーGCシステムの上流で使用するのにはお勧めしません(電子リーク検出器が望ましい)。
法的情報
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z273910-BULK:
Z273910-1EA:
Z273910-1EAPW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)