Merck
Z276669
Sigma-Aldrich
UV 石英キュベット
Standard rectangular, chamber volume 3.5 mL, PTFE stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NB.44
物質
PTFE stopper
quartz
メーカー/製品名
Starna 21/Q/10/UM
パラメーター
170-2,700 nm spectral range
H × W × D
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
3.5 mL
パス長
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spectrosil®UV石英セルは分光的に品質管理および研究用途に適合しています。キュベットセル本体は、光学的に研磨済の石英ウィンドウを備えた溶融本体です。すべての標準的な分光光度計に適合します。
アプリケーション
  • THC アイソマーの検出と識別能力の向上:研究により、血液および尿中の 8- および 9-テトラヒドロカンナビノールアイソマーを識別するための高性能液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法(LC-MS-MS)が開発されました。この研究では、正確な法医学上の毒物学およびカンナビノイドプロファイリングを行うために、(-)-11-ノル-9-カルボキシ-delta8-THC のような合成アナログが利用されました(Reber et al., 2022)。
法的情報
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)